Ethyl benzimidazole-5-carboxylate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR954312-1G OR954312-5G
APOSOR954312-1GEA 184 EUR
APOSOR954312-1G APOSOR954312-5G
Ethyl benzimidazole-5-carboxylate 98%
Ethyl benzimidazole-5-carboxylate
Formule: C₁₀H₁₀N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09027455
CAS nummer: 58842-61-8