5-Ethoxy-N-methyl-2-nitroaniline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR954374-10G OR954374-1G OR954374-5G
APOSOR954374-10GEA 760 EUR
APOSOR954374-10G APOSOR954374-1G APOSOR954374-5G
5-Ethoxy-N-methyl-2-nitroaniline 97%
5-Ethoxy-N-methyl-2-nitroaniline
Formule: C₉H₁₂N₂O₃
MW: 196.203 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD24448839
CAS nummer: 1437794-71-2