N-Ethyl-5-methoxy-2-nitroaniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR954395-10G OR954395-1G OR954395-5G
APOSOR954395-10GEA 760 EUR
APOSOR954395-10G APOSOR954395-1G APOSOR954395-5G
N-Ethyl-5-methoxy-2-nitroaniline 98%
N-Ethyl-5-methoxy-2-nitroaniline
Formule: C₉H₁₂N₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00570802
CAS nummer: 314755-31-2