4,4-Dimethyl-1,3-dihydroquinolin-2-one 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR954434-10G OR954434-1G OR954434-5G
APOSOR954434-10GEA 651 EUR
APOSOR954434-10G APOSOR954434-1G APOSOR954434-5G
4,4-Dimethyl-1,3-dihydroquinolin-2-one 98%
4,4-Dimethyl-1,3-dihydroquinolin-2-one
Formule: C₁₁H₁₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11040447
CAS nummer: 76693-04-4