4,4,8-Trimethyl-1,3-dihydroquinolin-2-one 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR954468-10G OR954468-1G OR954468-5G
APOSOR954468-10GEA 505 EUR
APOSOR954468-10G APOSOR954468-1G APOSOR954468-5G
4,4,8-Trimethyl-1,3-dihydroquinolin-2-one 98%
4,4,8-Trimethyl-1,3-dihydroquinolin-2-one
Formule: C₁₂H₁₅NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12913838
CAS nummer: 120689-98-7