4-Bromo-2-chloro-1-(methylsulphonyl)benzene 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR954476-1G OR954476-5G
APOSOR954476-1GEA 182 EUR
APOSOR954476-1G APOSOR954476-5G
4-Bromo-2-chloro-1-(methylsulphonyl)benzene 96%
4-Bromo-2-chloro-1-(methylsulphonyl)benzene
Formule: C₇H₆BrClO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD26131172
CAS nummer: 648905-09-3