4,4,7-Trimethyl-1,3-dihydroquinolin-2-one 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR954485-10G OR954485-1G OR954485-5G
APOSOR954485-10GEA 505 EUR
APOSOR954485-10G APOSOR954485-1G APOSOR954485-5G
4,4,7-Trimethyl-1,3-dihydroquinolin-2-one 97%
4,4,7-Trimethyl-1,3-dihydroquinolin-2-one
Formule: C₁₂H₁₅NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD26131173
CAS nummer: 133999-05-0