5-(3-Hydroxyphenyl)-3H-1,3,4-oxadiazol-2-one 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR954529-1G OR954529-250MG
APOSOR954529-1GEA 760 EUR
APOSOR954529-1G APOSOR954529-250MG
5-(3-Hydroxyphenyl)-3H-1,3,4-oxadiazol-2-one 98%
5-(3-Hydroxyphenyl)-3H-1,3,4-oxadiazol-2-one
Formule: C₈H₆N₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19673427
CAS nummer: 79302-77-5