2-(4-Methoxyphenyl)-1,3,4-oxadiazole 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR954531-1G OR954531-250MG
APOSOR954531-1GEA 283 EUR
APOSOR954531-1G APOSOR954531-250MG
2-(4-Methoxyphenyl)-1,3,4-oxadiazole 95%
2-(4-Methoxyphenyl)-1,3,4-oxadiazole
Formule: C₉H₈N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00491615
CAS nummer: 829-35-6