5-(3-Methoxyphenyl)-3H-1,3,4-oxadiazol-2-one 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR954534-1G OR954534-250MG
APOSOR954534-1GEA 438 EUR
APOSOR954534-1G APOSOR954534-250MG
5-(3-Methoxyphenyl)-3H-1,3,4-oxadiazol-2-one 98%
5-(3-Methoxyphenyl)-3H-1,3,4-oxadiazol-2-one
Formule: C₉H₈N₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11046711
CAS nummer: 119933-35-6