4-(4-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR954562-1G OR954562-250MG
APOSOR954562-1GEA 577 EUR
APOSOR954562-1G APOSOR954562-250MG
4-(4-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole 98%
4-(4-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole
Formule: C₁₀H₁₀N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03646977
CAS nummer: 111016-45-6