1-tert-Butylpyrazole-4-carbaldehyde 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR954587-10G OR954587-1G OR954587-5G
APOSOR954587-10GEA 505 EUR
APOSOR954587-10G APOSOR954587-1G APOSOR954587-5G
1-tert-Butylpyrazole-4-carbaldehyde 96%
1-tert-Butylpyrazole-4-carbaldehyde
Formule: C₈H₁₂N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09939615
CAS nummer: 127949-06-8