2-Methanesulphonyl-5-methylaniline 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR954645-1G OR954645-5G
APOSOR954645-1GEA 220 EUR
APOSOR954645-1G APOSOR954645-5G
2-Methanesulphonyl-5-methylaniline 95%
2-Methanesulphonyl-5-methylaniline
Formule: C₈H₁₁NO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11645433
CAS nummer: 876494-64-3