6-(4-Cyanophenyl)-2-hydroxypyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR954658-1G OR954658-5G
APOSOR954658-1GEA 220 EUR
APOSOR954658-1G APOSOR954658-5G
6-(4-Cyanophenyl)-2-hydroxypyridine 98%
6-(4-Cyanophenyl)-2-hydroxypyridine
Formule: C₁₂H₈N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11876110
CAS nummer: 1111110-50-9