trans-Cyclohexane-1,3-dicarboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR954683-1G OR954683-5G
APOSOR954683-1GEA 54.1 EUR
APOSOR954683-1G APOSOR954683-5G
trans-Cyclohexane-1,3-dicarboxylic acid 95%
trans-Cyclohexane-1,3-dicarboxylic acid
Formule: C₈H₁₂O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01311241
CAS nummer: 2305-30-8