4-(3-Methylphenyl)phenol 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR954768-1G OR954768-5G
APOSOR954768-1GEA 220 EUR
APOSOR954768-1G APOSOR954768-5G
4-(3-Methylphenyl)phenol 96%
4-(3-Methylphenyl)phenol
Formule: C₁₃H₁₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01910124
CAS nummer: 191724-08-0