4-(2-Formylphenyl)phenol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR954780-1G OR954780-250MG
APOSOR954780-1GEA 541 EUR
APOSOR954780-1G APOSOR954780-250MG
4-(2-Formylphenyl)phenol 95%
4-(2-Formylphenyl)phenol
Formule: C₁₃H₁₀O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04117373
CAS nummer: 400747-55-9