N,N-Dimethyl-1-(naphthalen-1-yl)methanamine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR954836-1G OR954836-250MG
APOSOR954836-1GEA 201 EUR
APOSOR954836-1G APOSOR954836-250MG
N,N-Dimethyl-1-(naphthalen-1-yl)methanamine 95%
N,N-Dimethyl-1-(naphthalen-1-yl)methanamine
Formule: C₁₃H₁₅N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05124184
CAS nummer: 16413-71-1