5-(4-Chlorophenyl)-3-pyridinecarboxylic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR955007-1G OR955007-250MG OR955007-5G
APOSOR955007-1GEA 328 EUR
APOSOR955007-1G APOSOR955007-250MG APOSOR955007-5G
5-(4-Chlorophenyl)-3-pyridinecarboxylic acid 97%
5-(4-Chlorophenyl)-3-pyridinecarboxylic acid
Formule: C₁₂H₈ClNO₂
MW: 233.65 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06410266
CAS nummer: 187999-33-3