3-(3-Chloro-phenyl)-acrylic acid methyl ester 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR955418-1G OR955418-5G
APOSOR955418-1GEA 271 EUR
APOSOR955418-1G APOSOR955418-5G
3-(3-Chloro-phenyl)-acrylic acid methyl ester 98%
3-(3-Chloro-phenyl)-acrylic acid methyl ester
Formule: C₁₀H₉ClO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02149457
CAS nummer: 42175-03-1