Methyl (E)-3-(2-bromophenyl)prop-2-enoate 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR955431-1G OR955431-5G
APOSOR955431-1GEA 114 EUR
APOSOR955431-1G APOSOR955431-5G
Methyl (E)-3-(2-bromophenyl)prop-2-enoate 96%
Methyl (E)-3-(2-bromophenyl)prop-2-enoate
Formule: C₁₀H₉BrO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11111009
CAS nummer: 92991-89-4