Methyl 3-(2-chlorophenyl)propanoate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR955438-1G OR955438-100MG OR955438-250MG OR955438-500MG
APOSOR955438-1GEA 238 EUR
APOSOR955438-1G APOSOR955438-100MG APOSOR955438-250MG APOSOR955438-500MG
Methyl 3-(2-chlorophenyl)propanoate 95%
Methyl 3-(2-chlorophenyl)propanoate
Formule: C₁₀H₁₁ClO₂
MW: 198.646 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16620959
CAS nummer: 74124-86-0