Methyl (E)-3-(m-tolyl)prop-2-enoate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR955444-1G OR955444-5G
APOSOR955444-1GEA 220 EUR
APOSOR955444-1G APOSOR955444-5G
Methyl (E)-3-(m-tolyl)prop-2-enoate 98%
Methyl (E)-3-(m-tolyl)prop-2-enoate
Formule: C₁₁H₁₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19441320
CAS nummer: 95416-56-1