Methyl 3-cyclopentylpropanoate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR955455-1G OR955455-5G
APOSOR955455-1GEA 231 EUR
APOSOR955455-1G APOSOR955455-5G
Methyl 3-cyclopentylpropanoate 95%
Methyl 3-cyclopentylpropanoate
Formule: C₉H₁₆O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12031704
CAS nummer: 4300-02-1