2,3-Dihydro-1H-indole-2-carboxylic acid methyl ester 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR955713-1G OR955713-5G
APOSOR955713-1GEA 256 EUR
APOSOR955713-1G APOSOR955713-5G
2,3-Dihydro-1H-indole-2-carboxylic acid methyl ester 95%
2,3-Dihydro-1H-indole-2-carboxylic acid methyl ester
Formule: C₁₀H₁₁NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05865114
CAS nummer: 59040-84-5