Methyl 2-(2-bromo-4-chlorophenyl)acetate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR955734-1G OR955734-5G
APOSOR955734-1GEA 73 EUR
APOSOR955734-1G APOSOR955734-5G
Methyl 2-(2-bromo-4-chlorophenyl)acetate 98%
Methyl 2-(2-bromo-4-chlorophenyl)acetate
Formule: C₉H₈BrClO₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD06658159
CAS nummer: 115871-49-3