Methyl 5-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR955843-1G OR955843-5G
APOSOR955843-1GEA 67.2 EUR
APOSOR955843-1G APOSOR955843-5G
Methyl 5-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate 96%
Methyl 5-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Formule: C₇H₉NO₂
MW: 139.152 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13182371
CAS nummer: 1194-97-4