Methyl 2-amino-2-ethylbutanoate 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR955916-1G OR955916-250MG
APOSOR955916-1GEA 636 EUR
APOSOR955916-1G APOSOR955916-250MG
Methyl 2-amino-2-ethylbutanoate 96%
Methyl 2-amino-2-ethylbutanoate
Formule: C₇H₁₅NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12151684
CAS nummer: 70974-26-4