Methyl 3-chloro-5-hydroxybenzoate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR955921-1G OR955921-250MG
APOSOR955921-1GEA 377 EUR
APOSOR955921-1G APOSOR955921-250MG
Methyl 3-chloro-5-hydroxybenzoate 98%
Methyl 3-chloro-5-hydroxybenzoate
Formule: C₈H₇ClO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12407235
CAS nummer: 98406-04-3