Methyl 6-chloro-4-methylpyridine-2-carboxylate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR955934-1G OR955934-250MG
APOSOR955934-1GEA 0 EUR
APOSOR955934-1G APOSOR955934-250MG
Methyl 6-chloro-4-methylpyridine-2-carboxylate 98%
Methyl 6-chloro-4-methylpyridine-2-carboxylate
Formule: C₈H₈ClNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14582002
CAS nummer: 1186605-87-7