Methyl 4-formyl-3-methylbenzoate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR955987-1G OR955987-250MG OR955987-5G
APOSOR955987-1GEA 170 EUR
APOSOR955987-1G APOSOR955987-250MG APOSOR955987-5G
Methyl 4-formyl-3-methylbenzoate 97%
Methyl 4-formyl-3-methylbenzoate
Formule: C₁₀H₁₀O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20923636
CAS nummer: 24078-24-8