4-Chloro-6-(4-methyl-1H-pyrazol-1-yl)pyrimidine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR956043-1G OR956043-250MG
APOSOR956043-1GEA 138 EUR
APOSOR956043-1G APOSOR956043-250MG
4-Chloro-6-(4-methyl-1H-pyrazol-1-yl)pyrimidine 95%
4-Chloro-6-(4-methyl-1H-pyrazol-1-yl)pyrimidine
Formule: C₈H₇ClN₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08691760
CAS nummer: 1015845-71-2