5-Methyl-1,3-benzoxazol-2-amine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 5-Methyl-2-aminobenzoxazol
OR956047-10G OR956047-1G OR956047-5G
APOSOR956047-10GEA 0 EUR
APOSOR956047-10G APOSOR956047-1G APOSOR956047-5G
5-Methyl-1,3-benzoxazol-2-amine 98%
5-Methyl-1,3-benzoxazol-2-amine
Formule: C₈H₈N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01664145
CAS nummer: 64037-15-6