5-Formyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR956120-1G OR956120-250MG
APOSOR956120-1GEA 80.4 EUR
APOSOR956120-1G APOSOR956120-250MG
5-Formyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid 98%
5-Formyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
Formule: C₆H₅NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09754206
CAS nummer: 7126-51-4