4-(Methanesulphonylmethyl)benzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR956194-1G OR956194-5G
APOSOR956194-1GEA 180 EUR
APOSOR956194-1G APOSOR956194-5G
4-(Methanesulphonylmethyl)benzonitrile 98%
4-(Methanesulphonylmethyl)benzonitrile
Formule: C₉H₉NO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD15201679
CAS nummer: 161417-56-7