2-(Methanesulphonylmethyl)benzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR956198-1G OR956198-5G
APOSOR956198-1GEA 292 EUR
APOSOR956198-1G APOSOR956198-5G
2-(Methanesulphonylmethyl)benzonitrile 98%
2-(Methanesulphonylmethyl)benzonitrile
Formule: C₉H₉NO₂S
MW: 195.238 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19257810
CAS nummer: 25195-58-8