Ethyl 2-amino-6-chlorobenzoate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR956410-1G OR956410-5G
APOSOR956410-1GEA 0 EUR
APOSOR956410-1G APOSOR956410-5G
Ethyl 2-amino-6-chlorobenzoate 95%
Ethyl 2-amino-6-chlorobenzoate
Formule: C₉H₁₀ClNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08275014
CAS nummer: 172217-11-7