b-Amino-2-chlorobenzenepropanol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR956559-1G OR956559-250MG
APOSOR956559-1GEA 316 EUR
APOSOR956559-1G APOSOR956559-250MG
b-Amino-2-chlorobenzenepropanol 97%
b-Amino-2-chlorobenzenepropanol
Formule: C₉H₁₂ClNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10034618
CAS nummer: 37844-07-8