4-[2-(Trimethylsilyl)ethynyl]morpholine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4-((Trimethylsilyl)ethynyl)morpholine
OR956569-1G OR956569-5G
APOSOR956569-1GEA 40.9 EUR
APOSOR956569-1G APOSOR956569-5G
4-[2-(Trimethylsilyl)ethynyl]morpholine 95%
4-[2-(Trimethylsilyl)ethynyl]morpholine
Formule: C₉H₁₇NOSi
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05865184
CAS nummer: 64024-63-1