2,3,4-Trichloropyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR956973-1G OR956973-250MG OR956973-5G
APOSOR956973-1GEA 48.3 EUR
APOSOR956973-1G APOSOR956973-250MG APOSOR956973-5G
2,3,4-Trichloropyridine 98%
2,3,4-Trichloropyridine
Formule: C₅H₂Cl₃N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22576127
CAS nummer: 55934-02-6