6-Chloro-2,3-dihydrobenzo[b][1,4]dioxine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR956975-1G OR956975-5G
APOSOR956975-1GEA 330 EUR
APOSOR956975-1G APOSOR956975-5G
6-Chloro-2,3-dihydrobenzo[b][1,4]dioxine 95%
6-Chloro-2,3-dihydrobenzo[b][1,4]dioxine
Formule: C₈H₇ClO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16622016
CAS nummer: 57744-68-0