(2-Chlorobenzyl)propylamine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR956996-1G OR956996-5G
APOSOR956996-1GEA 220 EUR
APOSOR956996-1G APOSOR956996-5G
(2-Chlorobenzyl)propylamine 95%
(2-Chlorobenzyl)propylamine
Formule: C₁₀H₁₄ClN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07405978
CAS nummer: 807343-03-9