5-Chloro-2,3-dihydrobenzofuran 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR956999-1G OR956999-250MG
APOSOR956999-1GEA 344 EUR
APOSOR956999-1G APOSOR956999-250MG
5-Chloro-2,3-dihydrobenzofuran 95%
5-Chloro-2,3-dihydrobenzofuran
Formule: C₈H₇ClO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01566475
CAS nummer: 76429-69-1