b-Amino-3-methoxybenzenepropanol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR957211-1G OR957211-250MG OR957211-500MG
APOSOR957211-1GEA 769 EUR
APOSOR957211-1G APOSOR957211-250MG APOSOR957211-500MG
b-Amino-3-methoxybenzenepropanol 97%
b-Amino-3-methoxybenzenepropanol
Formule: C₁₀H₁₅NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10034616
CAS nummer: 344359-33-7