tert-Butyl 3-hydroxypropionate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: tert-Butyl-3-hydroxypropionate
OR957444-1G OR957444-5G
APOSOR957444-1GEA 0 EUR
APOSOR957444-1G APOSOR957444-5G
tert-Butyl 3-hydroxypropionate 95%
tert-Butyl 3-hydroxypropionate
Formule: C₇H₁₄O₃
MW: 146.184 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04974574
CAS nummer: 59854-11-4