3-Hydroxy-2-methoxybenzaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR957483-1G OR957483-250MG OR957483-5G
APOSOR957483-1GEA 210 EUR
APOSOR957483-1G APOSOR957483-250MG APOSOR957483-5G
3-Hydroxy-2-methoxybenzaldehyde 98%
3-Hydroxy-2-methoxybenzaldehyde
Formule: C₈H₈O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06656119
CAS nummer: 66495-88-3