3-Hydroxy-5-methylbenzaldehyde 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR957500-1G OR957500-5G
APOSOR957500-1GEA 225 EUR
APOSOR957500-1G APOSOR957500-5G
3-Hydroxy-5-methylbenzaldehyde 96%
3-Hydroxy-5-methylbenzaldehyde
Formule: C₈H₈O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16999707
CAS nummer: 60549-26-0