4-Hydroxy-N-isopropylbenzamide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR957668-1G OR957668-5G
APOSOR957668-1GEA 271 EUR
APOSOR957668-1G APOSOR957668-5G
4-Hydroxy-N-isopropylbenzamide 95%
4-Hydroxy-N-isopropylbenzamide
Formule: C₁₀H₁₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00563307
CAS nummer: 83191-67-7