5-Methyl-6-nitro-1,3-benzodioxole 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR957738-1G OR957738-250MG
APOSOR957738-1GEA 271 EUR
APOSOR957738-1G APOSOR957738-250MG
5-Methyl-6-nitro-1,3-benzodioxole 95%
5-Methyl-6-nitro-1,3-benzodioxole
Formule: C₈H₇NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00229114
CAS nummer: 32996-27-3