3-T-Butyl-5-hydroxybenzoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR957791-1G OR957791-5G
APOSOR957791-1GEA 453 EUR
APOSOR957791-1G APOSOR957791-5G
3-T-Butyl-5-hydroxybenzoic acid 98%
3-T-Butyl-5-hydroxybenzoic acid
Formule: C₁₁H₁₄O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09749938
CAS nummer: 49843-49-4